Descripción
- Transparente
- Gafas de seguridad envolventes y de peso ligero
- Recubrimientos antivaho y antiarañazos de policarbonato transparente
- Amplio campo de visión
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | EN 166 1B3459 CE |
| Revestimiento de lente | Antivaho, Resistente a los arañazos |
| Tinción de lente | Transparente |
| Tipo de producto | Gafas protectoras de seguridad |
| Para utilizar con (equipo) | Protección contra impactos, productos químicos, polvo, gas y metal fundido |
| Para utilizar con (aplicación) | Protección contra impactos, productos químicos, polvo, gas y metal fundido |
| Color de marco | Transparente |
| N.° por paquete | 1 unidad |
| Detalles de ventilación | Sí |
| Material | Policarbonato |