Learn More
Corning™ Matraz Erlenmeyer de policarbonato con tubo de inmersión, Luer Lock macho, estéril
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Código de producto. 15844747 Tienda Corning Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
125 mL
250 mL
2 L
3 L
Diámetro del cierre (métrico):
33 mm
38 mm
48 mm
70 mm
Incluye:
0,2μm, tubo de inmersión de 1/8 in, cierre luer macho
Tubo de inmersión de 6 mm (0,25 pulgadas), desconexión Luer Lock macho
Ventilación de 0,2 μm, tubo de inmersión de 25,4/101,6 mm (1/4 pulgadas), desconexión Luer Lock macho
Ventilación, tubo de inmersión de 6 mm (0,25 pulg.), graduaciones
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
paquete de 4
paquete de 6
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Diámetro del cierre (métrico) Incluye unitSize
15844747 125 mL 33 mm Ventilación, tubo de inmersión de 6 mm (0,25 pulg.), graduaciones paquete de 6
15884655 250 mL 38 mm 0,2μm, tubo de inmersión de 1/8 in, cierre luer macho paquete de 4
15551621 2 L 48 mm Ventilación de 0,2 μm, tubo de inmersión de 25,4/101,6 mm (1/4 pulgadas), desconexión Luer Lock macho paquete de 2
17780688 3 L 70 mm Tubo de inmersión de 6 mm (0,25 pulgadas), desconexión Luer Lock macho paquete de 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 15844747 Proveedor Corning™ N.º de proveedor 11405
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Proporcionan una visibilidad y durabilidad óptimas
Corning™ Los matraces Erlenmeyer de sistema cerrado mejorarán la productividad de sus operaciones de cultivo en agitador al agregar o quitar medio y células. El matraz está hecho de policarbonato ópticamente transparente y está premontado con una tapa de transferencia aséptica. La unidad está esterilizada con radiación gamma y es apirógena y libre de ARNasa/ADNasa.
Matraz:
  • Construcción de policarbonato: USP Material de clase VI
  • Graduaciones moldeadas para mayor precisión (+/-5%)
Tapón de transferencia aséptica:
  • Tubo flexible, termosellable, resistente a productos químicos, de 1/8''” Identificación, 1/4” sobredosis
  • Luer macho Lok Desconectar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (imperial) 4,2 oz
Color del tapón Naranja
Material del cierre Polipropileno
Diámetro del cierre (métrico) 33 mm
Capacidad (métrico) 125 mL
Material Policarbonato
Para utilizar con (aplicación) Cultivos en agitador
Incluye Ventilación, tubo de inmersión de 6 mm (0,25 pulg.), graduaciones
Desechables Un solo uso
Mouth Style De rosca
Esterilidad Irradiada con rayos gamma
Tipo de tapón Tapón de transferencia aséptica
Mostrar más Mostrar menos
Exención de responsabilidad: Este producto no tiene por objeto mitigar la presencia de microorganismos en superficies o en el entorno, donde dichos organismos pueden ser perjudiciales para los seres humanos o el medio ambiente.