Descripción
- Para su uso con las columnas C10
- Fabricadas con polipropileno y poliamida
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Redes para C 10 y AC 10 |
| Descripción | Resistente a las soluciones acuosas y disolventes que se utilizan en cromatografía líquida |
| Para utilizar con | Columnas C 10 |
| Material | Poliamida, polipropileno |