Learn More
Poli[metileno(isocianato de polifenilo)] (Mn~340-400), TRC
Código de producto. 30003552
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
10 mL
25 mL
Tamaño de la unidad:
10 ml
25 ml
5 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30003552 10 mL 10 ml
30005184 5 mL 5 ml
30010139 25 mL 25 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30003552 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP68809510ML
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 9016-87-9
Fórmula molecular C15H10N2O2
Peso molecular (g/mol) 250.25
Sinónimo Poly(methylenephenylene Isocyanate), Poly(phenylenemethylene Isocyanate)
SMILES O=C=NC1=CC=CC=C1.O=C=NC2=CC=CC=C2.O=C=NC3=CC=CC=C3.CCC.CCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Poly[methylene(polyphenyl Isocyanate)]
Cantidad 10 mL
Fórmula InChI InChI=1S/C15H10N2O2/c18-10-16-14-5-1-12(2-6-14)9-13-3-7-15(8-4-13)17-11-19/h1-8H,9H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 149.0477