Descripción
- Se ha demostrado que el poliribonucleótido bicatenario poli(I)−poli(C) induce interferón en células de conejo
- Este producto se dispensa por el peso del material seco
- Este peso incluye polímeros, sales residuales y aguas residuales
- El contenido de polímero puede variar de un lote a otro
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 265 mg |
| Color | Blanco |
| Formulario | Polvo |