missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

POLR3K Antibody [Alexa Fluor™ 647], Novus Biologicals™

Código de producto. 30752005 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30752005 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30752005 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP346938AF647

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

POLR3K Polyclonal antibody specifically detects POLR3K in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Immunohistochemistry,Western Blot,Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno POLR3K
Aplicaciones ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Clasificación Polyclonal
Conjugado Alexa Fluor 647
Dilución Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen C11, DNA-directed RNA polymerase III subunit K, DNA-directed RNA polymerase III subunit RPC10, DNA-directed RNA polymerases III 12.5 kDa polypeptide, hRPC11, HsC11p, polymerase (RNA) III (DNA directed) polypeptide K (12.3 kDa), polymerase (RNA) III (DNA directed) polypeptide K, 12.3 kDa, RNA polymerase III 12.5 kDa subunit, RNA polymerase III subunit (hRPC11), RNA polymerase III subunit C10, RNA polymerase III subunit C11, RNA polymerase III subunit CII, RPC10, RPC11C11-RNP3, RPC12.5
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno polymerase(RNA) III(DNA directed) polypeptide K, 12.3 kDa. (Uniprot# Q9Y2Y1)
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Core ESC Like Genes, Stem Cell Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 51728
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.