missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

POLR3GL Antibody (OTI5E8), DyLight 650, Novus Biologicals™

Código de producto. 18160307 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18160307 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18160307 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP273523C

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

POLR3GL Monoclonal specifically detects POLR3GL in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno POLR3GL
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon OTI5E8
Conjugado DyLight 650
Dilución Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Formulación 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide
Alias de gen alternative RNA polymerase III subunit 32, DNA-directed RNA polymerase III subunit G-like, DNA-directed RNA polymerase III subunit RPC7-like, flj32422, FLJ34890, MGC3200, polymerase (RNA) III (DNA directed) polypeptide G (32kD) like, polymerase (RNA) III (DNA directed) polypeptide G (32kD)-like, RNA polymerase III subunit C7-like, RPC32HOM, RPC32-like protein
Símbolos de los genes POLR3GL
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length recombinant protein of human POLR3GL (NP_115681) produced in HEK293T cells.
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.1 mL
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 84265.0
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.