missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

POLR3B Antibody [DyLight 350], Novus Biologicals™

Código de producto. 30764510 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30764510 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30764510 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP347088UV

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

POLR3B Polyclonal antibody specifically detects POLR3B in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno POLR3B
Aplicaciones ELISA, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado DyLight 350
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen C128, DKFZp686B10117, DNA-directed RNA polymerase III 127.6 kDa polypeptide, DNA-directed RNA polymerase III subunit B, DNA-directed RNA polymerase III subunit RPC2, EC 2.7.7.6, FLJ10388, polymerase (RNA) III (DNA directed) polypeptide B, RNA polymerase III subunit C2, RPC2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno polymerase(RNA) III(DNA directed) polypeptide B. (Uniprot# Q9NW08)
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 55703
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.