Learn More
Thermo Scientific™ Enfriadores de circulación de enfriamiento/calentamiento serie Polar Accel 250 LC
Código de producto. 12326323 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de bomba:
Bomba impelente
Tensión:
220/230V
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo de bomba Tensión unitSize
12326323 Bomba impelente 220/230V cada uno
12396313 Bomba impelente 220/230V cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 12326323 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 223312100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3535.00€
    3410.00€ / paquete de 1
    Ahorro 125.00€
    3% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Diseñados sobre la base de la información proporcionada por los clientes, estos enfriadores de circulación de fácil uso ofrecen una completa serie de funciones de enfriamiento.
Los enfriadores de circulación de enfriamiento/calentamiento Thermo Scientific™ serie Polar Accel 250 LC ofrecen 250 vatios de enfriamiento con un intervalo de temperatura de - 10 a +80 °C. Dinámicos, fiables y eficaces, estos potentes y compactos enfriadores ofrecen una completa serie de funciones de enfriamiento para conseguir una subida y una bajada rápidas de la temperatura. Opciones de bomba impelente o bomba aspirante-impelente y de comunicación USB para permitir un ajuste perfecto a su laboratorio.
Características:
  • Interfaz HMI intuitiva con control e indicador digitales
  • Su depósito interno de pequeño tamaño y su gran capacidad de enfriamiento permiten la subida y bajada rápidas de las temperaturas.
  • Opciones de bombas para aumentar la presión y el flujo para aplicaciones exigentes
  • El control del sistema facilita el uso y el procedimiento de llenado y vaciado
  • Fácilmente accesible desde el panel frontal para que no sea necesario cambiar la posición de la máquina para el llenado o el vaciado.
  • El sistema de refrigeración por aire permite colocar varias unidades una al lado de otra.
  • Funcionamiento extremadamente silencioso: menos de 58 dBA
  • Puerto USB opcional para comunicación serie
Información para pedidos:
El control remoto de temperatura y la comunicación están disponibles en los modelos seleccionados. Para obtener más información, llame al 800-258-0830.
Garantía: 2 años
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (imperial) 0,74 gal
Descripción Bomba impelente; de 220 a 230 V, 50 Hz
Capacidad (métrico) 2,8 L
Certificaciones/conformidad Lista UL, marca CE/CSA, WEEE, RoHS
Comunicaciones Digital
Tipo de condensador Refrigerado por aire
Capacidad de refrigeración 250w
Caudal 15/ l/min
Tipo de bomba Bomba impelente
Intervalo de temperatura De -10 °C a +80 °C
Capacidad calorífica 2 kW
Incluye Low Level Switch
Presión máxima 4,4 psi
Estabilidad de la temperatura ±0,1 °C
Anchura (imperial) 9,1 in
Anchura (métrico) 23,2 cm
Altura (imperial) 24,8 in
Altura (métrico) 62 cm
Fondo (imperial) 19,2 in
Fondo (métrico) 48,7 cm
Peso con embalaje (métrico) 30 kg
Requisitos eléctricos 220/230 V 50 Hz
Tensión 220/230V
Frecuencia 50 Hz
Tipo de conexión USB
Mostrar más Mostrar menos
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.