missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PNPT1 Antibody, PerCP, Novus Biologicals™

Código de producto. 30029637 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30029637 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30029637 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP222269PCP

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

PNPT1 Polyclonal antibody specifically detects PNPT1 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunoprecipitation
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno PNPT1
Aplicaciones Western Blot, Immunoprecipitation
Clasificación Polyclonal
Conjugado PerCP
Dilución Western Blot, Immunoprecipitation
Formulación PBS
Alias de gen DKFZp762K1914, EC 2.7.7, EC 2.7.7.8, mitochondrial, old-35, OLD35, PNPase, PNPase 1, PNPase old-35, Polynucleotide phosphorylase 1, Polynucleotide phosphorylase-like protein, polyribonucleotide nucleotidyltransferase 1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno The immunogen this antibody was made to, maps to a region between residue 700 and 750 of human Polynucleotide Phosphorylase 1 using the numbering given in entry NP_149100.2 (GeneID 87178).
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación DNA replication Transcription Translation and Splicing
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 87178
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.