Learn More
PNO1 Antibody [mFluor Violet 610 SE], Novus Biologicals™
Código de producto. 30752828 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
30752828 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 30752828 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP347101MFV610
Rabbit Polyclonal Antibody
PNO1 Polyclonal antibody specifically detects PNO1 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Immunoprecipitation,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno PNO1
Aplicaciones ELISA, Immunoprecipitation, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado mFluor Violet 610 SE
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen KHRBP1, KH-type RNA binding protein 1, KH-type RNA-binding protein 1, partner of NOB1 homolog (S. cerevisiae), RNA binding protein, RNA-binding protein PNO1, RRP20
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno partner of NOB1 homolog. (Uniprot# Q9NRX1)
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 56902
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG