Learn More
PNKD Antibody, PE, R&D Systems™
Código de producto. 18603812 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Tamaño de la unidad
18603812 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18603812 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP298628PE
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
PNKD Polyclonal specifically detects PNKD in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry/Immunohistochemistry (Paraffin).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Aplicaciones Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado PE
Dilución Immunohistochemistry-Paraffin
Tipo de producto Antibody
Línea de productos Novus