missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PNCK Antibody [PerCP], Novus Biologicals™

Código de producto. 30750295 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30750295 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30750295 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP347105PCP

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

PNCK Polyclonal antibody specifically detects PNCK in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Immunohistochemistry,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno PNCK
Aplicaciones ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado PerCP
Formulación PBS
Alias de gen BSTK3, calcium/calmodulin-dependent protein kinase type 1B, CaM kinase I beta, CaM kinase IB, CaMK1b, CaM-KI beta, CaMKI-beta, EC 2.7.11, EC 2.7.11.17, FLJ50403, FLJ50549, FLJ56451, FLJ59811, MGC45419, pregnancy up-regulated non-ubiquitously expressed CaM kinase, pregnancy upregulated non-ubiquitously expressed CaM kinase, Pregnancy up-regulated non-ubiquitously-expressed CaM kinase
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno pregnancy up-regulated non-ubiquitously expressed CaM kinase. (Uniprot# Q6P2M8)
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Protein Kinase
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 139728
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.