Learn More
PMVK/phosphomevalonate kinase Antibody, PE, R&D Systems™
Código de producto. 18612108 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Tamaño de la unidad
18612108 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18612108 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP300339PE
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
PMVK/phosphomevalonate kinase Polyclonal specifically detects PMVK/phosphomevalonate kinase in Human samples. It is validated for ELISA/Immunohistochemistry/Immunohistochemistry (Paraffin).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Aplicaciones ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado PE
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with purified, recombinant Human PMVK/phosphomevalonate kinase (Uniprot#: Q15126; Met1-Leu192)
Método de purificación Antigen and protein A Affinity-purified
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Tipo de producto Antibody
Línea de productos Novus