Learn More
PMS1 Antibody (CL14436) [Alexa Fluor™ 594], R&D Systems™
Código de producto. 30297230 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30297230 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 30297230 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP326854AF594
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 14-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
PMS1 Monoclonal antibody specifically detects PMS1 in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno PMS1
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon CL14436
Conjugado Alexa Fluor 594
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen DKFZp781M0253, FLJ98259, HNPCC3, hPMS1, human homolog of yeast mutL, mismatch repair gene PMSL1, PMS1 postmeiotic segregation increased 1 (S. cerevisiae), PMS1 protein homolog 1, PMSL1DNA mismatch repair protein PMS1, postmeiotic segregation increased (S. cerevisiae) 1, rhabdomyosarcoma antigen MU-RMS-40.10B, rhabdomyosarcoma antigen MU-RMS-40.10E
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno This antibody was developed using a synthetic peptide derived from P54277, with the exact immunogen sequence remaining proprietary.
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación DNA Repair, Mismatch Repair, Ovarian Carcinoma Cell Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5378
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4⪚C in the dark.
Tipo de producto Antibody
Formulario Purified
Isotype IgG2b
Línea de productos Novus