missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
PMM2/Phosphomannomutase 2 Antibody, mFluor Violet 610 SE, Novus Biologicals™
Tienda Bio Techne ProductosDescripción
PMM2/Phosphomannomutase 2 Polyclonal specifically detects PMM2/Phosphomannomutase 2 in Human samples. It is validated for ELISA/Immunohistochemistry/Immunohistochemistry (Paraffin)/Immunoprecipitation/Western Blot.
Especificaciones
Especificaciones
| Aplicaciones | ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot |
| Formulación | 50mM Sodium Borate |
| Alias de gen | CDG1, CDG1A, CDGS, EC 5.4.2.8, phosphomannomutase 2, PMM 2 |
| Estado normativo | RUO |
| Disciplina de investigación | Lipid and Metabolism |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?