Descripción
PMM2/Phosphomannomutase 2 Polyclonal antibody specifically detects PMM2/Phosphomannomutase 2 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot,Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | PMM2/Phosphomannomutase 2 |
| Aplicaciones | ELISA, Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | DyLight 650 |
| Formulación | 50mM Sodium Borate |
| Alias de gen | CDG1, CDG1A, CDGS, EC 5.4.2.8, phosphomannomutase 2, PMM 2 |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Inmunógeno | Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-246 of human PMM2/Phosphomannomutase 2 (NP_000294.1).,, Sequence:, MAAPGPALCLFDVDGTLTAPRQKITKEMDDFLQKLRQKIKIGVVGGSDFEKVQEQLGNDVVEKYDYVFPENGLVAYKDGKLLCRQNIQSHLGEALIQDLINYCLSYIAKIKLPKKRGTFIEFRNGMLNVSPIGRSCSQEERIEFYELDKKENIRQKFVADLRKEFAGKGLTFSIGGQISFDVFPDGWDKRYCLRHVENDGYKTIYFFGDKTMPGGNDHEIFTDPRTMGYSVTAPEDTRRICELLFS |
| Método de purificación | Affinity purified |
| Cantidad | 0.1 mL |
| Mostrar más |