missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PMFBP1 Antibody (2310A) [mFluor Violet 610 SE], Novus Biologicals™

Código de producto. 30756964 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30756964 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30756964 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor FAB9967MFV610

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

PMFBP1 Monoclonal antibody specifically detects PMFBP1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno PMFBP1
Aplicaciones Immunohistochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon 2310A
Conjugado mFluor Violet 610 SE
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen DKFZp434G131, FLJ40146, PMF-1 binding protein, PMF-1-binding protein, polyamine modulated factor 1 binding protein 1, polyamine-modulated factor 1-binding protein 1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno E. coli-derived recombinant human PMFBP1, Asp737-Lys839, Accession # Q8TBY8
Método de purificación Protein A or G purified from cell culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 83449
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.