Learn More
PLX7904, MedChemExpress
Código de producto. 16487576
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16487576 100 mg 100 miligramos
16473687 50 mg 50 miligramos
16420148 5 mg 5 miligramos
16407688 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16487576 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY18997
MedChemExpress PLX7904 is a potent and selective BRAF inhibitor, with IC50 of appr 5 nM against BRAFV600E in mutant RAS expressing cells.
PLX7904 is a potent and selective BRAF inhibitor, with IC50 of appr 5 nM against BRAFV600E in mutant RAS expressing cells.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material PLX7904
CAS 1393465-84-3
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C24H22F2N6O3S
Cantidad 100 mg
Sinónimo PB04
Información de solubilidad DMSO : ≥ 30 mg/mL (58.53 mM)
SMILES O=S(NC1=CC=C(F)C(C(C2=CNC3=NC=C(C4=CN=C(C5CC5)N=C4)C=C32)=O)=C1F)(N(CC)C)=O
Peso molecular (g/mol) 512.53
Formula Weight (peso de la fórmula) 512.53
Porcentaje de pureza 98.34%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease