Learn More
PLX-4720, MedChemExpress
Descripción
PLX-4720 is a potent and selective inhibitor of B-RafV600E with IC50 of 13 nM in a cell-free assay, equally potent to c-Raf-1(Y340D and Y341D mutations), and 10-fold selectivity for B-RafV600E than wild-type B-Raf.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | PLX-4720 |
| CAS | 918505-84-7 |
| Color | Blanco |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C17H14ClF2N3O3S |
| Cantidad | 10 mg |
| Información de solubilidad | DMSO : 100 mg/mL (241.65 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=S(NC1=CC=C(C(C(C2=CNC3=NC=C(C=C23)Cl)=O)=C1F)F)(CCC)=O |
| Peso molecular (g/mol) | 413.83 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 413.83 |
| Mostrar más |