Learn More
Cytiva Reactivos PlusOne™
Código de producto. 11515005 Tienda Cytiva Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
500 ml
Formulario:
Líquido
Sólido
Tamaño de la unidad:
500 GR
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Formulario Tamaño de la unidad
11515005 500 g Sólido 500 GR
10380315 500 ml Líquido 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11515005 Proveedor Cytiva N.º de proveedor 17131901
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Reactivos de electroforesis de alta calidad. Los reactivos Cytiva Life Sciences™ PlusOne son un disolvente de baja toxicidad y seguro para el medio ambiente para electroforesis de alta calidad.
urea
  • Proporciona la máxima resolución y los resultados más limpios para IEF realizada en condiciones de desnaturalización
  • La urea solubiliza y despliega la mayoría de las proteínas a su conformación completamente aleatoria, con todos los grupos ionizables expuestos a la solución
  • 8M urea incluida en la solución de muestra 2-D
Repel-Silane ES Disolvente
de baja toxicidad y seguro para el medio ambiente
  • Inhibe la adherencia de geles de poliacrilamida, geles de agarosa y ácidos nucleicos a superficies de vidrio
  • Bind-Silane
    • Se utiliza para unir covalentemente geles de poliacrilamida a una superficie de vidrio
    • Se acopla firmemente al vidrio durante los procedimientos de tinción y secado
    Urea:
    • Peso molecular: 60,06
    • Estado físico: Sólido
    • Color: blanco
    • Paquete de 500 g
    Repel-Silane ES
    • Peso molecular: 129,06
    • Estado físico: Líquido
    • Color: Incoloro
    • Paquete de 500 ml
    Bind-Silane
    • Peso molecular: 248,4
    • Estado físico: Líquido
    • Color: Pálido
    • Paquete de 25 ml
    IEF, PAGE y secuenciación
    Certifications
    Apto para DIGE
    TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Especificaciones
    Punto de ebullición >132 °C
    CAS 2530-85-0
    Color Blanco
    Formulario Sólido
    Para utilizar con (aplicación) IEF, PAGE y secuenciación
    Temperatura de fusión 132 °C
    Peso molecular 60,06
    Cantidad 500 g
    Requisitos de almacenamiento Secar a 5 - 30 ᵒC
    Tipo de producto Urea