Learn More
Cytiva Reactivos PlusOne™
Código de producto. 10380315 Tienda Cytiva Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
500 ml
Formulario:
Líquido
Sólido
Tamaño de la unidad:
500 GR
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Formulario Tamaño de la unidad
10380315 500 ml Líquido 500 ml
11515005 500 g Sólido 500 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10380315 Proveedor Cytiva N.º de proveedor 17133201
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    385.34€
    360.00€ / 500 ml
    Ahorro 25.34€
    6% Descuento
 Artículo restringido
Actualmente no disponible: No tenemos información sobre cuándo estará disponible este producto.
Ver productos alternativos
Reactivos de electroforesis de alta calidad. Los reactivos Cytiva Life Sciences™ PlusOne son un disolvente de baja toxicidad y seguro para el medio ambiente para electroforesis de alta calidad.
urea
  • Proporciona la máxima resolución y los resultados más limpios para IEF realizada en condiciones de desnaturalización
  • La urea solubiliza y despliega la mayoría de las proteínas a su conformación completamente aleatoria, con todos los grupos ionizables expuestos a la solución
  • 8M urea incluida en la solución de muestra 2-D
Repel-Silane ES Disolvente
de baja toxicidad y seguro para el medio ambiente
  • Inhibe la adherencia de geles de poliacrilamida, geles de agarosa y ácidos nucleicos a superficies de vidrio
  • Bind-Silane
    • Se utiliza para unir covalentemente geles de poliacrilamida a una superficie de vidrio
    • Se acopla firmemente al vidrio durante los procedimientos de tinción y secado
    Urea:
    • Peso molecular: 60,06
    • Estado físico: Sólido
    • Color: blanco
    • Paquete de 500 g
    Repel-Silane ES
    • Peso molecular: 129,06
    • Estado físico: Líquido
    • Color: Incoloro
    • Paquete de 500 ml
    Bind-Silane
    • Peso molecular: 248,4
    • Estado físico: Líquido
    • Color: Pálido
    • Paquete de 25 ml
    IEF, PAGE y secuenciación
    Certifications
    Apto para DIGE
    TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Especificaciones
    CAS 2530-85-0
    Descripción PlusOne Repel-Silane ES
    Color Incolora
    Concentración 2%
    Formulario Líquido
    Para utilizar con (aplicación) Utilizado en IEF, PAGE y secuenciación
    Peso molecular 129,06
    Cantidad 500 ml
    Requisitos de almacenamiento Seco y oscuro a temperatura ambiente
    Tipo de producto Urea
    compliance-icons compliance-icons compliance-icons
    Nombre del producto
    • repel-silane ES
    Palabra de advertencia
    • Atención
    Clasificación
    • Líquido inflamable Categoría 3
    • Toxicidad aguda Categoría 4
    • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
    • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 4
    Indicaciones de peligro
    • H226-Líquidos y vapores inflamables.
    • H302+H312-Nocivo en caso de ingestión o en contacto con la piel
    • H361f-Se sospecha que perjudica a la fertilidad.
    • H413-Puede ser nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
    Consejos de prudencia
    • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
    • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
    • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
    • P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
    • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
    • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
    • P235-Mantener en lugar fresco.
    • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .