Learn More
MP Biomedicals™ Poliol Pluronic F-68, solución al 10 % (100 X)
Código de producto. 11495005 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11495005 100 mL 100 ml
1 options
Código de producto. 11495005 Proveedor MP Biomedicals™ N.º de proveedor 092750049
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    41.35€
    35.70€ / 100 ml
    Ahorro 5.65€
    13% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Surfactante no iónico en cultivo celular utilizado para controlar las fuerzas de cizalla en cultivos de suspensión contra posibles daños.
Pluronic F-68 es un surfactante de copolímero de bloque difuncional que termina en grupos primarios de hidroxilo.Es un detergente no iónico que protege las células de daños hidrodinámicos, como congelación y descongelación, transferencia y agitación.También se puede utilizar para reducir la formación de espuma en cultivos agitados y reducir la fijación celular al vidrio.Diseñado para el aislamiento in vitro de linfocitos de sangre completa diluida.Pluronic F-68™ es una marca comercial registrada de BASF Corporation.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pluronic F-68™ Polyol
Cantidad 100 mL
Sinónimo 10% Solution, 100X
A menos que se especifique lo contrario, los productos de MP Biomedical se utilizan únicamente para la investigación o la fabricación ulterior, no para uso humano directo.