Learn More
Molecular Probes™ Pluronic™ F-127, baja absorbancia UV
Código de producto. 11529316
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 g
Tamaño de la unidad:
2 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11529316 2 g 2 g
1 options
Código de producto. 11529316 Proveedor Molecular Probes™ N.º de proveedor P6867
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Pluronic™ F-127, baja absorbancia UV
Pluronic F-127 es un poliol surfactante no iónico (peso molecular aproximado de 12 500 daltons) que se ha observado que facilita la solubilización de tintes no solubles en agua y de otros materiales en medios fisiológicos.1 Pluronic F-127 suele utilizarse para ayudar a dispersar los ésteres de acetoximetilo (AM) de nuestros indicadores de iones y tintes marcadores de células como el éster de carboxifluoresceína diacetato succinimidilo (CFDA-SE).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Forma física Polvo
Cantidad 2 g