Learn More
Molecular Probes™ Pluronic™ F-127, 0,2 μm filtrado (solución al 10 % en agua)
Código de producto. 11519316
Change view
Click to view available options
Cantidad:
30 mL
Tamaño de la unidad:
30 ml
11519316 30 mL 30 ml
1 options
Código de producto. 11519316 Proveedor Molecular Probes™ N.º de proveedor P6866
Edge
Pluronic™ F-127, 0,2 μm filtrado (solución al 10 % en agua)
Solución Pluronic F-127 *al 10 % en agua* es un poliol surfactante no iónico (peso molecular aproximado de 12 500 daltons) que se ha observado que facilita la solubilización de tintes no solubles en agua y de otros materiales en medios fisiológicos. Pluronic F-127 suele utilizarse para ayudar a dispersar los ésteres de acetoximetilo (AM) de nuestros indicadores de iones y tintes marcadores de células como el éster de carboxifluoresceína diacetato succinimidilo (CFDA-SE).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Incolora
Forma física Líquido
Cantidad 30 mL