Learn More
Thermo Scientific™ PluriTest™ Servicio de análisis
Código de producto. 18745405 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
1 muestra
Código de producto.
18745405 1 muestra
1 options
Código de producto. 18745405 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor A38154
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
PluriTest El servicio de ensayo es una alternativa rápida y rentable a la formación de teratomas para la verificación de la pluripotencia en líneas de células madre pluripotentes humanas.
  • Una alternativa rápida y rentable a la formación de teratomas para la verificación de la pluripotencia en líneas de células madre pluripotentes humanas
  • Este servicio aprovecha la GeneChip PrimeView Matriz de perfiles de expresión genética global (905400), que permite la creación de perfiles de expresión con énfasis en contenido bien anotado y establecido
  • Se miden más de 36 000 transcripciones y variantes por muestra
El PluriTest El servicio de ensayo ofrece:
  • Entrega rápida de datos – tiempo de respuesta de cuatro semanas o menos
  • Preparación de muestras conveniente – Simplemente envíe un pellet celular congelado
  • Resultados cuantitativos – comparar perfiles con el conjunto de referencia > 450 líneas celulares y tipos de tejidos
  • Aprobación de pares – ensayo citado > 570 veces en la literatura científica
  • Soporte excepcional – Un gerente de proyecto dedicado para una comunicación frecuente sobre el proyecto.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 1 muestra
Duración 3 semanas
Tipo de producto Servicio de ensayo
Línea de productos Applied Biosystems
Campo Para uso exclusivo en investigación
Target Audience Investigadores de células madre
Especie Humano