Learn More
Gibco™ Kit de demostración de edición de genes de células madre pluripotentes (PSC)
Tienda Gibco ProductosBeschreibung
- Reduzca el esfuerzo y los tiempos de ciclo
- Genere grupos con una alta eficacia de edición (hasta un 80 % de KO y un 40 % de HDR)
- Cuantifique la eficacia de edición
- Aísle líneas clonales fácilmente
Incluye:
- Medio StemFlex (500 ml), compuesto por:
- Medio basal StemFlex (450 ml)
- Suplemento StemFlex (50 ml)
- rhLaminin-521 (0,1 mg)
- Suplemento RevitaCell (5 ml)
- Proteína TrueCut Cas9 v2 (10 µg)
- Control positivo de ARN de guía única (ARNg) TrueGuide, HPRT1
- Kit de detección de disociación genómica GeneArt
- Manual/protocolo (electrónico)
- Demostración de Neon previa solicitud
Edición eficaz del genoma
Las características de la proteína TrueCut Cas9 v2 son:
- Elevada escisión del ADN y reparación de homología
- Complejo de ARNg en ribonucleoproteínas (RNP)
- Proporciona RNP con el sistema Neon o el reactivo de células madre Lipofectamine
Supervivencia superior de células individuales
- El sistema StemFlex/Laminin-521 con el suplemento RevitaCell mejora la supervivencia de las células individuales después de la electroporación y la clasificación de las células individuales. La mejora de la supervivencia celular después de la electroporación reduce los plazos, y la capacidad de clasificar por células individuales las hPSC reduce muchísimo el esfuerzo de aislamiento clonal y los plazos.
Detección rápida
- El kit de detección de escisión genómica GeneArt es un método rápido basado en PCR para medir la eficacia de su herramienta de edición del genoma en la formación de mutaciones de inserción y eliminación (indel). La PCR amplifica directamente su grupo de células editadas con primers específicos a su región objetivo, ejecuta el ensayo de disociación y determina la eficiencia, todo en una misma tarde.
Spezifikation
Spezifikation
| Tipo de célula | Células madre embrionarias (ESC), células madre pluripotentes inducidas (ISPC) |
| Tipo de producto | Pluripotent Stem Cell (PSC) Gene Editing Demo Kit |
| Cantidad | 1 Kit |
| Contenido y almacenamiento | • Medio StemFlex (500 ml), formado por: --Medio basal StemFlex (450 ml, 2–8 °C) --Suplemento StemFlex (50 m, de – 5 a – 30 °C) • rhLaminina-521 (0,1 mg, de – 5 a – 30 °C) • Suplemento RevitaCell (5 ml, de – 5 a– 30 °C) • Proteína Cas9 v2 TrueCut (10 µg, de – 5 a – 30 °C) • Control positivo de ARN de guía única (ARNg) TrueGuide, HPRT1 (3 nmol; almacenar el ARN seco a temperatura ambiente, almacenar el ARN suspendido a entre – 5 y – 30 °C; se resuspende en agua libre de nucleasas o en TE) • Kit de detección de disociación genómica del ADN (1 kit, de – 5 a – 30 °C) |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?