Learn More
Memmert™ Extensión de tubo de conexión para UN110, recto
Código de producto. 17529745 Tienda Memmert Productos
Change view
Click to view available options
Diámetro (métrico):
de D.E. 60,3 mm de diámetro interior 57 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro (métrico) unitSize
17529745 de D.E. 60,3 mm de diámetro interior 57 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Código de producto. 17529745 Proveedor Memmert™ N.º de proveedor UN110B29718
Extensión de tubo de conexión diseñada para conductos de aire de escape y conexión por manguera si es necesario.
  • Accesorio
  • Extensión del tubo de conexión (diámetro exterior 60,3 mm, interior 57 mm)
  • Recto
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Estufa UN110
Tipo Extensión de tubo enchufable
Diámetro (métrico) de D.E. 60,3 mm de diámetro interior 57 mm