Learn More
Memmert™ Extensión de tubo de conexión para SN750, recto
Código de producto. 17528715 Tienda Memmert Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Esterilizador SN750
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Tamaño de la unidad
17528715 Esterilizador SN750 cada uno
1 options
Código de producto. 17528715 Proveedor Memmert™ N.º de proveedor SN750B29718
Fecha estimada de envoi: 05-11-2026
Extensión de tubo de conexión diseñada para conductos de aire de escape y conexión por manguera si es necesario.
  • Accesorio
  • Extensión del tubo de conexión (diámetro exterior 60,3 mm, interior 57 mm)
  • Recto
Especificaciones
Diámetro exterior (métrico) 60,3 mm
Para utilizar con (equipo) Esterilizador SN750