missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PLS1 Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™

Código de producto. 30558579 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30558579 100 μg 100 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30558579 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP347112

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

PLS1 Polyclonal antibody specifically detects PLS1 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Immunohistochemistry,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno PLS1
Aplicaciones ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500-1:2000, ELISA, Immunohistochemistry 1:20-1:200
Formulación PBS, 50% Glycerol, pH (7.3)
Alias de gen fimbrin, I plastin, intestine specific plastin, Intestine-specific plastin, I-plastin, plastin 1, plastin 1 (I isoform), Plastin-1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno plastin 1(I isoform). (Uniprot# Q14651)
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cell Biology, Cytoskeleton Markers, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5357
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.