Descripción
PLGF Monoclonal antibody specifically detects PLGF in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | PLGF |
| Aplicaciones | Western Blot |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | S08-9C2 |
| Concentración | 0.3 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Western Blot 1:2000 |
| Formulación | 50mM Tris-Glycine(pH 7.4), 0.15M NaCl, 40% Glycerol, 0.05% BSA |
| Alias de gen | D12S1900, PGFL, placenta growth factor, placental growth factor, placental growth factor, vascular endothelial growth factor-related protein, PlGF, PlGF-2, PLGFplacental growth factor-like, SHGC-10760 |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Mostrar más |