missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PlGF-3 Antibody (1039018) [mFluor Violet 610 SE], Novus Biologicals™

Código de producto. 30644810 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30644810 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30644810 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor FAB7758MFV610

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

PlGF-3 Monoclonal antibody specifically detects PlGF-3 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno PlGF-3
Aplicaciones Immunohistochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon 1039018
Conjugado mFluor Violet 610 SE
Formulación 50mM Sodium Borate
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Spodoptera frugiperda Sf21 (baculovirus)-derived human PlGF-3, Leu19-Arg221, Accession # P49763
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5281
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.