Learn More
PLEKHO2 Antibody, Allophycocyanin, R&D Systems™
Código de producto. 18606467 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18606467 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18606467 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP306325APC
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
PLEKHO2 Polyclonal specifically detects PLEKHO2 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry/Immunohistochemistry (Paraffin).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno PLEKHO2
Aplicaciones Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado APC
Dilución Immunohistochemistry-Paraffin
Formulación PBS
Alias de gen DKFZp761K2312, FLJ38884, PH domain-containing family O member 2, PH domain-containing family Q member 1, PH domain-containing protein, pleckstrin homology domain containing, family O member 2, pleckstrin homology domain containing, family Q member 1, pleckstrin homology domain-containing family O member 2, Pleckstrin homology domain-containing family Q member 1, PLEKHQ1, PP1628, pp9099
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human PLEKHO2 fragment.
Método de purificación Antigen and protein A Affinity-purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 80301
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Tipo de producto Antibody
Formulario Purified
Isotype IgG
Línea de productos Novus