Learn More
PLEKHH2 Antibody [Alexa Fluor™ 488], R&D Systems™
Código de producto. 30762971 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30762971 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 30762971 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP347116AF488
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
PLEKHH2 Polyclonal antibody specifically detects PLEKHH2 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno PLEKHH2
Aplicaciones ELISA, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Alexa Fluor 488
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen KIAA2028, pleckstrin homology domain containing, family H (with MyTH4 domain) member 2, PLEKHH1L
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno pleckstrin homology domain containing, family H(with MyTH4 domain) member 2. (Uniprot# Q8IVE3)
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 130271
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Tipo de producto Antibody
Formulario Purified
Isotype IgG
Línea de productos Novus