Learn More
PLD3/Phospholipase D3 Antibody [Alexa Fluor« 532], R&D Systems™
Código de producto. 30499912 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30499912 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 30499912 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP335842AF532
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
PLD3/Phospholipase D3 Polyclonal antibody specifically detects PLD3/Phospholipase D3 in Mouse samples. It is validated for ELISA,Western Blot,Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno PLD3/Phospholipase D3
Aplicaciones ELISA, Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Clasificación Polyclonal
Conjugado Alexa Fluor 532
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen Choline phosphatase 3, EC 3.1.4, EC 3.1.4.4, HindIII K4L homolog, Hu-K4, HUK4, Phosphatidylcholine-hydrolyzing phospholipase D3, phospholipase D family, member 3, phospholipase D3, PLD 3
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 279-490 of human PLD3/Phospholipase D3 (NP_001026866).,, Sequence:, MEICLNGTPALAYLASAPPPLCPSGRTPDLKALLNVVDNARSFIYVAVMNYLPTLEFSHPHRFWPAIDDGLRRATYERGVKVRLLISCWGHSEPSMRAFLLSLAALRDNHTHSDIQVKLFVVPADEAQARIPYARVNHNKYMVTERATYIGTSNWSGNYFTETAGTSLLVTQNGRGGLRSQLEAIFLRDWDSPYSHDLDTSADSVGNACRLL
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 23646
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Tipo de producto Antibody
Formulario Purified
Isotype IgG
Línea de productos Novus