Learn More
R&D Systems™ PLCL2 Recombinant Protein Antigen
Código de producto. 18333153
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18333153 100 μg 100 microlitros
1 options
Código de producto. 18333153 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor NBP317912PEP
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-01-2027
A Novus product, part of R&D Systems. Recombinant Protein
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Antibody Competition
Formulación PBS and 1M Urea, pH 7.4.
ID de gen (Entrez) 23228
Peso molecular M.W. Theoretical: 25 kDa
Cantidad 100 μg
Requisitos de almacenamiento Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Alias de gen EC 3.1.4.11, FLJ13484, inactive phospholipase C-like protein 2, KIAA1092PLCE2, phospholipase C, epsilon 2, Phospholipase C-epsilon-2, Phospholipase C-L2, phospholipase C-like 2, PLC-epsilon-2, PLC-L(2), PLC-L2
Símbolo de gen PLCL2
Categoría de investigación Signal Transduction
Línea de productos Novus
Grado de pureza o calidad >80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining
Expresión PLCL2