missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PLC-delta 3 Antibody, Novus Biologicals™

Código de producto. 18127541 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18127541 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18127541 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP219862

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

PLC-delta 3 Polyclonal specifically detects PLC-delta 3 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno PLC-delta 3
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Concentración 1mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500-1:3000, Immunohistochemistry 1:100-1:1000, Immunohistochemistry-Paraffin 1:100-1:1000
Formulación PBS, 20% Glycerol (pH7) with 0.01% Thimerosal
N.º de referencia del gen Q8N3E9
Alias de gen EC 3.1.4.11, KIAA1964, MGC71172, Phosphoinositide phospholipase C-delta-3, phospholipase C, delta 3,1-phosphatidylinositol-4,5-bisphosphate phosphodiesterase delta-3, Phospholipase C-delta-3, PLC delta3, PLC-delta-3
Símbolos de los genes PLCD3
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant protein encompassing a sequence within the center region of human PLCD3. The exact sequence is proprietary.
Peso molecular del antígeno 89 kDa
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Lipid and Metabolism
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 113026
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Aliquot and store at -20C or -80C. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.