Learn More
Solución de platino para matriz de HCl de 10 mg/L para ICP/MS, Fisher chemical™
BIOPHARMA
Código de producto. 12937403 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
100 mL
Envase:
Frasco
Tamaño de la unidad:
100 ml
50 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
12937403 100 mL Frasco 100 ml
12927403 50 mL Frasco 50 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 12937403 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor S 644 100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    137.00€
    124.24€ / 100 ml
    Ahorro 12.76€
    9% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 28-12-2026
Todos nuestros materiales de referencia certificados y reactivos se producen conforme a un Sistema de Gestión de calidad ISO 9001. También se acreditan de acuerdo con el estándar ISO/IEC 17025 y la Guía ISO 34.
CAS 6-6-7440
Fórmula molecular Pt
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Platinum
Envase Frasco
Concentración 10 mg/L
Solvent or Matrix Cloruro de hidrógeno
Cantidad 100 mL