Learn More
Solución de platino para matriz ICP/MS 100 mg/l HCl, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Código de producto. 12937293 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
12937293 100 mL 100 ml
1 options
Código de producto. 12937293 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor S 444 100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    147.00€
    109.35€ / 100 ml
    Ahorro 37.65€
    25% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 28-12-2026
Todos nuestros materiales de referencia certificados y reactivos se producen conforme a un Sistema de Gestión de calidad ISO 9001. También se acreditan de acuerdo con el estándar ISO/IEC 17025 y la Guía ISO 34.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Platinum
Envase Frasco
CAS 6-6-7440
Concentración 100 mg/L
Solvent or Matrix Ácido nítrico
Cantidad 100 mL