Learn More
Cloruro de platino(II), 73 % Pt, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10267593 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
250 miligramos
5 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10267593 250 mg Frasco de vidrio 250 miligramos
10318050 1 g Frasco de vidrio 1 g
10042590 5 g Frasco de vidrio 5 g
11954191 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10267593 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 195382500
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 10025-65-7 | Cl2Pt | 265.98 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10025-65-7
Fórmula molecular Cl2Pt
Peso molecular (g/mol) 265.98
Número MDL MFCD00011181
Clave InChI CLSUSRZJUQMOHH-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo Platinous chloride
Nombre IUPAC platinum(2+) dichloride
SMILES [Cl-].[Cl-].[Pt++]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Platinum(II) chloride
Punto de fusión 581.0°C
Color Marrón a gris-verde
Forma física Polvo
Cantidad 250 mg
Fórmula lineal PtCl2
Fieser 02,272
Índice Merck 15,7643
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in hydrochloric acid,insoluble in alcohol and ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 266
Porcentaje de pureza 73% (Pt)
Envase Frasco de vidrio
Gravedad específica 6.05
Densidad 6.0500g/mL
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Platinum(II) chloride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.