Learn More
Thermo Scientific™ Placas y módulos con superficies de adhesión covalente, 400 μ, placas sólidas de color blanco
BIOPHARMA
Código de producto. 10499762
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Blanco
Negro
Transparente
Volumen de trabajo (métrico):
50 μl
100 μl
Tipo de producto:
Microplaca
Módulo sólido F8 (x12) en bastidor
Placa sólida de 384 pocillos
Placa sólida de 96 pocillos
Tratamiento de superficie:
Adhesión covalente
Amina
Amine
Tamaño de la unidad:
30 PCS
paquete de 30
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Volumen de trabajo (métrico) Tipo de producto Tratamiento de superficie Tamaño de la unidad
10499762 Transparente 100 μl Módulo sólido F8 (x12) en bastidor Adhesión covalente paquete de 30
10316872 Transparente 100 μl Microplaca Amine 30 PCS
10432612 Blanco 100 μl Placa sólida de 96 pocillos Adhesión covalente 30 PCS
10052232 Negro 100 μl Microplaca Amina 30 PCS
10062242 Transparente 50 μl Placa sólida de 384 pocillos Amina paquete de 30
10029152 Negro 50 μl Placa sólida de 384 pocillos Amina paquete de 30
10432802 Transparente 100 μl Microplaca Amina 30 PCS
10646083 Transparente 100 μl Microplaca Amina paquete de 30
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10499762 Supplier Thermo Scientific™ Supplier No. 478042
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    599.00€
    507.01€ / paquete de 30
    Ahorro 91.99€
    15% Descuento
View all promotions
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Reduzca la cantidad de reactivos utilizados en el laboratorio utilizando estas placas y módulos con superficies de unión covalente.
Reduzca la cantidad de reactivos utilizados en el laboratorio con las placas y los módulos Thermo Scientific™ con superficies de unión covalente.
Superficies covalentes (Thermo Scientific™ CovaLink™ e Immobilizer Amino)
  • Mínima lixiviación.
  • Admite un lavado vigoroso
  • Es posible un recubrimiento con menor cantidad de reactivo
  • Control de la orientación
Immobilizer es una marca comercial de Exiqon A/S, Vedbaek, Dinamarca. El producto se produce bajo cesión de licencia de Exiqon A/S y cubierta por EP 08 20483 y patentes y aplicaciones extranjeras.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Formato Estándar
Método de detección Colorimétrico
matriz, red, conjunto 8 x 12
Envase 30 cajas
Color Transparente
Tipo de producto Módulo sólido F8 (x12) en bastidor
Material Poliestireno
Volumen del pocillo (métrico) 400 μl
N.° de pocillos 96
Volumen de trabajo (métrico) 100 μl
Tratamiento de superficie Adhesión covalente
Volumen total del pocillo (métrico) 400 μl
Forma del pocillo Redondo
N.º por caja 30
N.° por paquete 5
Bloqueo de placas Sin especificar
Molécula diana péptidos
Show More Show Less
Immobilizer es una marca comercial de Exiqon A/S, Vedbaek, Dinamarca. El producto se produce bajo cesión de licencia de Exiqon A/S y cubierta por EP 08 20483 y patentes y aplicaciones extranjeras.