Learn More
Thermo Scientific™ Placas y módulos con superficies de adhesión covalente, 400 μ, placas sólidas de color blanco
Descripción
Reduzca la cantidad de reactivos utilizados en el laboratorio con las placas y los módulos Thermo Scientific™ con superficies de unión covalente.
Superficies covalentes (Thermo Scientific™ CovaLink™ e Immobilizer Amino)
- Mínima lixiviación.
- Admite un lavado vigoroso
- Es posible un recubrimiento con menor cantidad de reactivo
- Control de la orientación
Immobilizer es una marca comercial de Exiqon A/S, Vedbaek, Dinamarca. El producto se produce bajo cesión de licencia de Exiqon A/S y cubierta por EP 08 20483 y patentes y aplicaciones extranjeras.
Especificaciones
Especificaciones
| Método de detección | Colorimétrico |
| Envase | 30 cajas |
| Tipo de enlace | Covalente |
| Color | Transparente |
| Tipo de producto | Microplaca |
| Material | Poliestireno |
| Volumen de trabajo (métrico) | 100 μl |
| Esterilidad | No estéril |
| Tratamiento de superficie | Amina |
| Forma del pocillo | Redondo |
| Mostrar más |
Immobilizer es una marca comercial de Exiqon A/S, Vedbaek, Dinamarca. El producto se produce bajo cesión de licencia de Exiqon A/S y cubierta por EP 08 20483 y patentes y aplicaciones extranjeras.