Learn More
Kartell™ Conectores de tubos planos en forma de Y Plastilab™
Descripción
- Fabricada con polipropileno
- Esterilizable en autoclave
- Dimensiones nominales
Compliance
Cumplen con las normativas de alimentos y agricultura
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Cumplen con los reglamentos de alimentos y medicamentos. 90/128/CEE 92/39/CEE y FDA 21 CFR 177.1520, CE E IVD |
| Diámetro (métrico) | 10 mm |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Material | Polipropileno |
| Para utilizar con (aplicación) | Útil para cualquier sistema de mangueras y líneas de vacío, y adecuado para productos alimenticios |
| Cantidad de embalaje | 100/paq. |
| Tamaño de puerto | 5,5mm |
| Forma | Y |
| Tipo de producto | Conectores de tubos planos en Y |