Learn More
Kartell™ Conectores rectos cónicos Plastilab™
Código de producto. 11924349
Change view
Click to view available options
Diámetro (métrico):
De 4 a 6 mm
De 6 a 8 mm
De 8 a 10 mm
De 10 a 12 mm
De 12 a 14 mm
Cantidad de embalaje:
10/paq.
Tamaño de la unidad:
10 PCS
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro (métrico) Cantidad de embalaje unitSize
11924349 De 4 a 6 mm 10/paq. 10 PCS
11934349 De 6 a 8 mm 10/paq. 10 PCS
11944349 De 8 a 10 mm 10/paq. 10 PCS
11954349 De 10 a 12 mm 10/paq. 10 PCS
11974349 De 12 a 14 mm 10/paq. 10 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Product Code. 11924349 Supplier Kartell™ Supplier No. 7051000
Edge
This item is not returnable. View return policy
Para la conexión recta de tubos con diferentes diámetros.
  • Fabricados con polipropileno
  • Esterilizable en autoclave
Specifications
Diámetro (métrico) De 4 a 6 mm
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Material Polipropileno
Para utilizar con (aplicación) Para la conexión directa de tubos de distinto diámetro
Cantidad de embalaje 10/paq.
Tamaño de puerto Calibre de 2 mm
Forma Recto
Tipo de producto Conector de tubos recto cónico