Descripción
Los Micronova Rascamundos de Plástico limpian fácilmente superficies lisas o irregulares y minimizan las zonas contaminadas al reducir el crecimiento de suciedad y bacterias. Diseñados para usarse con mangos de plástico de las series STAH o STAEH. Disponibles en una variedad de colores.
- Espátulas de polipropileno de construcción duradera
- Opción de hojas de caucho sólido o espuma doble
- Excelente para usar en superficies lisas y de suelo irregulares
- Evita chispas peligrosas al limpiar líquidos inflamables
- Disponible en anchos de 45 y 60 cm
- Usar con mangos STAH o STAEH para un ajuste seguro
- No se oxida
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Espátula, extremo roscado ACME |
| Color | Azul oscuro |
| Contenido y almacenamiento | Guárdela en un sitio fresco y seco cuando no esté en uso. |
| Dimensiones (L x An) | 61 x 5,1 cm (24 x 2 in) |
| Desechables | Reutilizable |
| Para utilizar con (aplicación) | Espátula para suelos, paredes y ventanas |
| Para utilizar con (equipo) | Mangos de plástico de la serie STA |
| Material | Cuchilla de goma, marco de polipropileno |
| Anchura (imperial) | 2 in |
| Anchura (métrico) | 5.1 cm |