Learn More
Micronova™ Espátula de plástico
Código de producto. 13197606 Tienda Micronova Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Amarillo
Azul
Blanco
Rojo
Verde
Material:
Hoja de espuma, marco de polipropileno
Hoja de goma, marco de polipropileno
Tamaño de la unidad:
cada uno
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Material Tamaño de la unidad
13197606 Amarillo Hoja de espuma, marco de polipropileno cada uno
13147606 Azul Hoja de espuma, marco de polipropileno cada uno
13157606 Verde Hoja de espuma, marco de polipropileno cada uno
13167606 Rojo Hoja de espuma, marco de polipropileno cada uno
13177606 Blanco Hoja de espuma, marco de polipropileno cada uno
13187606 Blanco Hoja de goma, marco de polipropileno cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 13197606 Proveedor Micronova™ N.º de proveedor SQYE24
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    75.15€
    72.11€ / paquete de 1
    Ahorro 3.04€
    4% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-02-2027
Estas espátulas de construcción duradera están fabricadas con una estructura de polipropileno y una opción de hojas de caucho sólido o espuma doble para su uso en áreas de lavado y producción. Diseñadas con una conexión de mango roscado ACME para su uso con la mayoría de mangos de plástico roscados.
El Micronova Las escobillas de plástico limpian fácilmente superficies lisas o irregulares y minimizan las áreas de contaminación al reducir el crecimiento de suciedad y bacterias. Diseñado para su uso con los mangos de plástico de la serie STAH o STAEH. Disponibles en varios colores.
  • Espátulas de polipropileno de construcción duradera
  • Opción de hojas de caucho sólido o espuma doble
  • Excelente para usar en superficies lisas y de suelo irregulares
  • Evita chispas peligrosas al limpiar líquidos inflamables
  • Disponible en anchos de 45 y 60 cm
  • Usar con mangos STAH o STAEH para un ajuste seguro
  • No se oxida
Especificaciones
Tipo de producto Espátula, extremo roscado ACME
Color Amarillo
Contenido y almacenamiento Guárdela en un sitio fresco y seco cuando no esté en uso.
Dimensiones (L x An) 61 x 3,8 cm (24 x 1,5 in)
Desechables Reutilizable
Para utilizar con (aplicación) Espátula para suelos, paredes y ventanas
Para utilizar con (equipo) Mangos de plástico de la serie STA
Material Hoja de espuma, marco de polipropileno
Anchura (imperial) 1,5 in
Anchura (métrico) 3,8 cm