Learn More
Cytiva Kit de luz de múltiple de plástico para unidad de enfoque isoeléctrico Ettan™ IPGphor™ 3
Código de producto. 10299344 Tienda Cytiva Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Ettan IPGphor 3 Unidad IEF
Tamaño de la unidad:
1 set
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Tamaño de la unidad
10299344 Ettan IPGphor 3 Unidad IEF 1 set
1 options
Código de producto. 10299344 Proveedor Cytiva N.º de proveedor 11002688
Fecha estimada de envoi: 08-01-2027
Includes
1 cepillo de limpieza, 2 conjunto de electrodos, 1 nivel de burbuja, 20 cubetas de muestra, 1 herramienta de inserción de la cubeta de muestra, 60 mechas para electrodos de papel, 60 almohadillas de puente de papel, 1 colector, 1 fórceps, 1 solución de li
Kit de luz múltiple para unidad de enfoque isoeléctrico Ettan™ IPGphor™ 3
  • Material: Plástico
  • Características térmicas uniformes
  • Acelerar el procesamiento de carga micropreparativa
  • Sin piezas mojadas
  • Máximo de 12 tiras
  • Núm. de geles: De 1 a 12
Muy adecuado para la aplicación de cribado general de rutina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Muy adecuado para la aplicación de detección general rutinaria
Para utilizar con (equipo) Ettan IPGphor 3 Unidad IEF
Tipo Kit completo de luces de distribuidor de plástico
Incluye 1 cepillo de limpieza, 2 conjunto de electrodos, 1 nivel de burbuja, 20 cubetas de muestra, 1 herramienta de inserción de la cubeta de muestra, 60 mechas para electrodos de papel, 60 almohadillas de puente de papel, 1 colector, 1 fórceps, 1 solución de limpieza de 60ml, manual de usuario
Material Plástico
N.º de geles De 1 a 12