Descripción
- Polipropileno
- Conexiones: 25 mm de diámetro interno de TC De 6 mm a 6 mm. Roscado
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Conector |
| Conexiones | Diámetro interior del cañón de 25 mm Roscado de 6 mm a 6 mm |
| Material | Polipropileno |
| Color | Negro |