Descripción
- Fabricados con polipropileno de alta claridad.
- El perfil alto con escala impresa en azul proporciona una evaluación sencilla del volumen.
- Clase B.
- Cumple con las normas DIN12681 e ISO 6706.
- Calibrado para contener (TC, In)
- La exposición a temperaturas de hasta 80 °C no provoca que se superen de manera permanente los límites de error.
- Se recomienda limpiar hasta un máximo de 60 °C para conservar las marcas e inscripciones.
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 10 ml |
| Material | Polipropileno |
| Tolerancia | ±0,2 ml |
| Certificaciones/conformidad | DIN 12681, ISO 6706 |
| N.° por paquete | Paquete de 10 |
| Clase | Clase B |
| Calibración | Para el almacenamiento |
| Báscula | Graduaciones en azul |
| Cantidad | Paquete de 10 |
| Graduaciones | 0,2 ml |
| Mostrar más |