missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Plasminogen Antibody, Novus Biologicals™

Código de producto. 18798393 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18798393 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18798393 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP219859

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Plasminogen Polyclonal specifically detects Plasminogen in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Plasminogen
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Concentración 1mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500-1:3000, Immunohistochemistry 1:100-1:1000, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:100-1:1000, Immunohistochemistry-Paraffin 1:100-1:1000
Formulación PBS (pH 7.0), 1.0% BSA and 20% Glycerol with 0.025% Proclin 300
N.º de referencia del gen P00747
Alias de gen DKFZp779M0222, EC 3.4.21, EC 3.4.21.7, plasmin, plasminogen
Símbolos de los genes PLG
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant protein encompassing a sequence within the center region of human Plasminogen. The exact sequence is proprietary.
Peso molecular del antígeno 91 kDa
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Angiogenesis, Cancer, Cell Cycle and Replication
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5340
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Aliquot and store at -20C or -80C. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.